Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 7950
Hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien
17.00 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Farbband für Thermotransferdrucker |
---|---|
Bedruckbare Seiten | Farbseite außen |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11568714
|
Brady™
236006 |
Blau | 300 m x 60 mm | 25,4 mm Innendurchmesser |
98.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11508824
|
Brady™
804466 |
Blau | 70 m x 35 mm | 12,7 mm Innendurchmesser |
17.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11518824
|
Brady™
804467 |
Blau | 70 m x 65 mm | 12,7 mm Innendurchmesser |
70.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11874115
|
Brady™
804454 |
Blau | 70 m x 110 mm | 12,7 mm Innendurchmesser |
136.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11528824
|
Brady™
804468 |
Blau | 70 m x 85 mm | 12,7 mm Innendurchmesser |
40.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10253824
|
Brady™
804465 |
Blau | 70 m x 110 mm | 12,7 mm Innendurchmesser |
63.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 7950
- Gestochen scharfe Druckqualität
- Farbband mit der Tintenseite nach außen
- Band mit Wachs/Harz-Formulierung
Spezifikation
Farbband für Thermotransferdrucker | |
Farbseite außen |