Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 7950
Hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien
Marke: Brady™ 804467
63.83 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 7950
- Wachs/Harz-Formulierung
- Tintenseite aus dem Farbband
Spezifikation
Farbband für Thermotransferdrucker | |
70 m | |
70 m x 65 mm | |
Farbseite außen |
Blau | |
12,7 mm Innendurchmesser | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 7950, schwarz | |
R7950-65X70/O |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 7950 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur