Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 7950
Hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien
Marke: Brady™ 236006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 7950
- Gestochen scharfe Druckqualität
- Farbband mit der Tintenseite nach außen
- Band mit Wachs/Harz-Formulierung
Spezifikation
Farbband für Thermotransferdrucker | |
Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 200MVP, Brady 300MVP, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, PR200Plus, BradyPrinter 300PR+, BradyPrinter PR Plus 600 | |
60 mm | |
300 m x 60 mm | |
Farbseite außen | |
R7950-60X300/O |
Blau | |
300 m | |
25,4 mm Innendurchmesser | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 7950, schwarz | |
1 Rolle |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 7950 > Schwarz; Abmessungen (L x B):300m x 60mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur