Learn More
Hamilton™ 700 Serie Microliter™ Spritzen: Anschlusstyp N
Die Spritze der Serie 700 ist die ursprüngliche handmontierte Hamilton-Spritze. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 500 μl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
74.90 CHF - 209.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Dispensieren kleinster Mengen mit größtmöglicher Präzision |
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
Produkttyp | Microliter Spritze |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Art der Kanülenspitze | Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Art der Kanülenspitze | Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10058300
|
Hamilton™
80765 |
250 μl | Stumpf | 0.41 mm | 0.72 mm |
122.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10095630
|
Hamilton™
80865 |
500 μl | Stumpf | 0.41 mm | 0.72 mm |
137.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10054414
|
Hamilton™
80839 |
500 μl | Konus | 0.41 mm | 0.72 mm |
183.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10097671
|
Hamilton™
80339 |
10 μl | Konus | 0.13 mm | 0.47 mm |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10313811
|
Hamilton™
80383 |
10 μl | Stumpf | 0.13 mm | 0.72 mm |
97.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10180361
|
Hamilton™
80565 |
50 μl | Stumpf | 0.15 mm | 0.72 mm |
102.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10778541
|
Hamilton™
80465 |
25 μl | Stumpf | 0.15 mm | 0.72 mm |
86.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10340711
|
Hamilton™
80365 |
10 μl | 3 | 0.15 mm | 0.72 mm |
74.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10261821
|
Hamilton™
80500 |
50 μl | Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | 0.15 mm | 0.72 mm |
140.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10429042
|
Hamilton™
80384 |
10 μl | Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | 0.13 mm | 0.47 mm |
103.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10149980
|
Hamilton™
80400 |
25 μl | Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | 0.15 mm | 0.72 mm |
115.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10020332
|
Hamilton™
87919 |
5 μl | 3 | 0.13 mm | 0.483 mm |
97.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10313571
|
Hamilton™
80600 |
100 μl | Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | 0.15 mm | 0.72 mm |
150.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10625251
|
Hamilton™
80665 |
100 μl | Stumpf | 0.15 mm | 0.72 mm |
169.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10251871
|
Hamilton™
80700 |
250 μl | Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | 0.15 mm | 0.72 mm |
116.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10303621
|
Hamilton™
80800 |
500 μl | Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | 0.41 mm | 0.72 mm |
209.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Nur zum Gebrauch mit Flüssigkeiten
- Besitzt speziell angepasste Edelstahlkolben mit präzisionsgebohrten Spritzenkörpern
- Der spezielle Anpassungsprozess erlaubt eine möglichst dichte Versieglung und eine reibungslose Kolbenbewegung
- Verwendung für homogene Proben, die nicht anfällig für Ausfällungen oder Verklebungen mit Glas sind
- Die Spritze muss nach jedem Gebrauch mit einer heterogenen Lösung gereinigt werden
- Kolben für Mikroliter-Spritzen können bei einer Beschädigung nicht ausgetauscht oder ersetzt werden
- Für heterogene Lösungen werden gasdichte Spritzen empfohlen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zum Dispensieren kleinster Mengen mit größtmöglicher Präzision | |
2 in. | |
Microliter Spritze |