Learn More
Masterflex™ Korrelierende Durchflussmessgeräte mit Ventil, 65mm
210.00 CHF - 430.00 CHF
Spezifikation
Typ Durchflussmesser mit variablem Bereich
Genauigkeit ±2% (Endwert)
Nenndruck 200 psig
Anschlüsse 1/8 Zoll NPT (F)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für enge Messbereiche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Luftstromrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Luftstromrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
15397533
Unterlagen ansehen
Masterflex™
03216-08
104 ml/min
210.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15247568
Unterlagen ansehen
Masterflex™
03216-20
2.040 ml/min
212.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11746148
Unterlagen ansehen
Masterflex™
03218-39
42.094 LPM
430.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Spezifikation
Durchflussmesser mit variablem Bereich
200 psig
Ideal für enge Messbereiche
± 0,25 %
±2% (Endwert)
1/8 Zoll NPT (F)
65 mm
121 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Korrelierende Durchflussmessgeräte mit Ventil, 65mm