Learn More
Masterflex™ Korrelierende Durchflussmessgeräte mit Ventil, 65mm
Marke: Masterflex™ 03216-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Durchflussmesser mit variablem Bereich | |
2.040 ml/min | |
200 psig | |
1.794 ml/min CO2, 1.928 ml/min O2, 2.091 ml/min N2, 1.784 ml/min AR, 6.359 ml/min H2. | |
65 mm | |
121 °C |
±2% (Endwert) | |
Glas | |
1/8 Zoll NPT (F) | |
Ideal für enge Messbereiche | |
± 0,25 % |