Learn More
Masterflex™ Korrelierende Durchflussmessgeräte mit Ventil, 65mm
Marke:  Masterflex™ 03216-08
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15397533
  • 210.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Spezifikation
Durchflussmesser mit variablem Bereich
104 ml/min
200 psig
122 ml/min CO2, 94 ml/min O2, 113 ml/min N2, 86 ml/min AR, 284 ml/min H2.
65 mm
121 °C
±2% (Endwert)
Glas
1/8 Zoll NPT (F)
Ideal für enge Messbereiche
± 0,25 %
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Korrelierende Durchflussmessgeräte mit Ventil, 65mm > Luftstromrate:104 ml/min