Learn More
6-Oxo-1,6-dihydropyridazin-3-carbonsäure Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10661473
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Oxo-1,6-dihydropyridazin-3-carbonsäure Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10661473
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10661473
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB07063DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 37972-69-3
Summenformel C5H3N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 139.09
MDL-Nummer MFCD09064936
InChI-Schlüssel GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 305970
IUPAC-Name 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
SMILES [O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 158.12
Reinheit (%) 97%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
6-Oxo-1,6-dihydropyridazin-3-carbonsäure Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific™ >