Learn More
Fisherbrand™ 5LT Vacuum pump oil
Triple-distilled hydrocarbon oil for use in CRVpro pumps. Provides the proper viscosity, low vapor pressure, and chemical stability needed to produce peak pumping efficiency.
Marke:  Fisherbrand™ 800995-05-40
Artikelnummer. 16234591
  • 169.00 CHF / 5 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Physical State: Liquid
  • Color: Light Yellow
  • Vapour Pressure at 20°C (mbar):   5x10^-3
  • Viscosity at 40°C (cST): 94 mm2/s
  • Flash Point: 265°C
  • Relative Density at 15°C: 0.87 g/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Light yellow
Vacuum Pump Oil
5 L
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 5LT Vacuum pump oil >