Learn More
Eppendorf™ 5810-Serie 4 x 750 ml-Ausschwingrotor
Für verschiedene Behältertypen
1693.75 CHF - 3629.46 CHF
Spezifikation
Typ | Rotor |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge 5810/5810 R |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. Geschwindigkeit | Max. RZB | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. Geschwindigkeit | Max. RZB | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12806233
|
Eppendorf™
5820740000 |
4 x 750 ml | 3.900 U/min | 3.214 x g | 250 ml-Rundbecher (4 x) |
3629.46 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15214536
|
Eppendorf™
5820755008 |
4 x 750 ml | 3.900 U/min | 3.214 x g | Ohne Behälter |
1693.75 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
12876233
|
Eppendorf™
5820754001 |
4 x 750 ml | 3.900 U/min | 3.214 x g | Plattenbecher (4 x) |
3629.46 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
10626250
|
Eppendorf™
5820710004 |
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP | 4,500 rpm | 3,486 x g | Becher (2 x),aerosoldichte Kappen (2 x),Plattenträger (2 x) |
2872.44 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
Beschreibung
- Füllvolumen: 3 l (4 x 750 ml)
- Max. Drehzahl/RZB: 3,900 U/min/3,214 x g
Spezifikation
Rotor | |
Zentrifuge 5810/5810 R |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 5810-Serie 4 x 750 ml-Ausschwingrotor