Learn More
Eppendorf™ 5810-Serie 4 x 750 ml-Ausschwingrotor
Für verschiedene Behältertypen
Marke: Eppendorf™ 5820755008
1609.06 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Füllvolumen: 3 l (4 x 750 ml)
- Max. Drehzahl/RZB: 3,900 U/min/3,214 x g
Spezifikation
S-4-104 – ohne Becher | |
4 x 750 ml | |
3.900 U/min | |
Ohne Behälter |
Rotor | |
3.214 x g | |
Zentrifuge 5810/5810 R |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 5810-Serie 4 x 750 ml-Ausschwingrotor > Ohne Behälter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur