Learn More
Eppendorf™ 5810-Serie 4 x 750 ml-Ausschwingrotor
Für verschiedene Behältertypen
Marke:  Eppendorf™ 5820740000
3014.41 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12806233
  • 3629.46 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Füllvolumen: 3 l (4 x 750 ml)
  • Max. Drehzahl/RZB: 3,900 U/min/3,214 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S-4-104 – enthält 250 ml-Rundbecher (4 x)
4 x 750 ml
3.900 U/min
250 ml-Rundbecher (4 x)
Rotor
3.214 x g
Zentrifuge 5810/5810 R
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ 5810-Serie 4 x 750 ml-Ausschwingrotor > mit Rundbechern