Learn More
50 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
Suspension extrem genauen (±1 %) Polymermikrosphären mit garantierter Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche.
Marke: Reagecon CRSR-50-500
Beschreibung
- Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
- Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
- Zertifiziert
- NIST-konform.
- Ungiftig, nicht karzinogen
- Hochpräzise
- Stabil
- EPA-Zulassung
Spezifikation
Quotientengeräte | |
Genauigkeit ± 1 % NTU | |
500 ml |
Flüssigformat in HDPE-Flasche GL45 | |
50 NTU ± 1 % |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
CRSR5023J1 | Analysenzertifikat | 16/01/2025 | CRSR-50-500 |
CRSR5024G1 | Analysenzertifikat | 31/07/2024 | CRSR-50-500 |
CRSR5023B1 | Analysenzertifikat | 12/06/2023 | CRSR-50-500 |
CRSR5022A1 | Analysenzertifikat | 23/02/2023 | CRSR-50-500 |
CRSR5021C1 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | CRSR-50-500 |