Learn More
Labcon™ UVSafe™ 50 mL Centrifuge Tubes with Plug Style Caps
These centrifuge tubes block 100% of UVA, UVB and UVC light while allowing visible light to pass through.
19.90 CHF - 298.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 mL |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polypropylenharz |
Produktlinie | UVSafe™ Zentrifugenröhrchen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Sterilität | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16654052
|
Labcon™
3182-445-006-9 |
Steril | 50/Packung |
298.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16664062
|
Labcon™
3192-871-006-9 |
Unsteril | 500/Packung |
237.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17527906
|
Labcon™
3192-435-006-9 |
Steril | 25/Packung |
19.90 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- With attached plug style caps
- If Sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- White, printed graduations
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spezifikation
50 mL | |
Polypropylenharz | |
Autoklavierbar | |
Konisch | |
12,500 x g |
Ja | |
UVSafe™ Zentrifugenröhrchen | |
29 mm | |
Ja |