Learn More
Labcon™ UVSafe™ 50 mL Centrifuge Tubes with Plug Style Caps
These centrifuge tubes block 100% of UVA, UVB and UVC light while allowing visible light to pass through.
Marke: Labcon™ 3192-435-006-9
Beschreibung
- Mit angebrachten Verschlusskappen in Stopfenform
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Weiße aufgedruckte Graduierungen
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
USP-Klasse VI | |
Ja | |
25/Packung | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Ja | |
12,500 x g |
50 ml | |
Polypropylenharz | |
25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell | |
UVSafe™ Zentrifugenröhrchen | |
29 mm | |
Konisch | |
115 mm |