Learn More
Labcon™ UVSafe™ 50 mL Centrifuge Tubes with Plug Style Caps
These centrifuge tubes block 100% of UVA, UVB and UVC light while allowing visible light to pass through.
Marke: Labcon™ 3182-445-006-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit angebrachten Verschlusskappen in Stopfenform
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Weiße aufgedruckte Graduierungen
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität, IATA 95 kPa | |
50 mL | |
Polypropylenharz | |
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton | |
UVSafe™ Zentrifugenröhrchen | |
29 mm | |
Ja | |
12,500 x g |
Bernstein | |
Ja | |
50/Packung | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Konisch | |
5 bis 45 in Schritten von 1 |