Learn More
Labcon™ UVSafe™ 50 mL Centrifuge Tubes with Plug Style Caps
GREENER_CHOICE
These centrifuge tubes block 100% of UVA, UVB and UVC light while allowing visible light to pass through.
Marke:  Labcon™ 3192-871-006-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16664062
  • 237.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit angebrachten Verschlusskappen in Stopfenform
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Weiße aufgedruckte Graduierungen
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität, IATA 95 kPa
50 mL
Polypropylenharz
500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel, 500 Röhrchen und Verschlüsse/Karton.
UVSafe™ Zentrifugenröhrchen
29 mm
Ja
12,500 x g
Bernstein
Ja
500/Packung
Unsteril
Autoklavierbar
Konisch
5 bis 45 in Schritten von 1