Learn More
5-Methylzytidin, 98 %, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Acros 229000010
67.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17730629
  • 67.84 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
257,25
≥ 97,5%
Lösliche wässrige Lösung
Keine besonderen Anforderungen
1 g
Weiß bis hellgelb
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0436870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2022 Catalog Number
Name des Produkts
5-Methylzytidin, 98 %, Thermo Scientific™ > 1 g