Learn More
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
Mit Fluoreszenzmarkierung versehener 5' Oligo
268.00 CHF - 646.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | dimProductType | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | dimProductType | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11563827
![]() |
Applied Biosystems™
450007 |
10.000 pmol |
268.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15438394
|
Applied Biosystems™
450006H |
80.000 pmol |
369.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11573837
![]() |
Applied Biosystems™
450006 |
80.000 pmol |
439.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15521134
|
Applied Biosystems™
450017H |
300.000 pmol |
492.00 CHF
300 Pikomol |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11539446
|
Applied Biosystems™
450017 |
300.000 pmol |
646.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Benutzerdefinierte 5'-markierte Primer sind ideal für Anwendungen wie Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung und PCR. Wählen Sie zwischen FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ und PET™ als fluoreszierende 5'-Marker. Oligos sind entsalzt; HPLC-Aufreinigung ist ebenfalls erhältlich.Spezifikation
5'-Etikett |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 16 Monate ab Herstellungsdatum