Learn More
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
Mit Fluoreszenzmarkierung versehener 5' Oligo
Marke:  Applied Biosystems™ 450017H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15521134
  • 492.00 CHF / 300 Pikomol
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Beschreibung
Benutzerdefinierte 5'-markierte Primer sind ideal für Anwendungen wie Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung und PCR. Wählen Sie zwischen FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ und PET™ als fluoreszierende 5'-Marker. Oligos sind entsalzt; HPLC-Aufreinigung ist ebenfalls erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5' fluoreszenzmarkierte Single-Primer, 300 kpmol
1,524 m
Entsalzt, HPLC
5'-Etikett
HPLC
5' fluoreszenzmarkierte Single-Primer
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC
300.000 pmol
Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung, PCR
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo > 300.000 pmol 5' fluoreszenzmarkierte Single-Primer