Learn More
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
GREENER_CHOICE
Mit Fluoreszenzmarkierung versehener 5' Oligo
Marke:  Applied Biosystems™ 450006
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11573837
  • 439.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
Benutzerdefinierte 5'-markierte Primer sind ideal für Anwendungen wie Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung und PCR. Wählen Sie zwischen FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ und PET™ als fluoreszierende 5'-Marker. Oligos sind entsalzt; HPLC-Aufreinigung ist ebenfalls erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kundenspezifische 5' fluoreszierend, markierte Oligo-Primer, 80.000 pmol, 40.000 pmol HPLC-Mindestausbeute, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™ 6'-Reporter-Farbstoff, 12 Monate Haltbarkeit, -20 °C Lagertemperatur, entsalzte Aufreinigung, als Lösung oder im getrockneten Format, Lieferung als Lösung oder getrocknet
TE oder Wasser
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
5'-Etikett
Entsalzt, HPLC
Lösung oder getrocknet
Kundenspezifische 5' fluoreszierend, markierte Oligo-Primer
1,524 m
FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC
80.000 pmol
Fragmentanalyse, Genexpressionsstudien, Genotypisierung, PCR
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo > 80.000 pmol; kundenspezifische 5' fluoreszierend, markierte Oligo-Primer