Learn More
5-Chlorbenzoxazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15423607
Verfügbar ab: 18-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Chlorbenzoxazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423607
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 15423607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27083.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorobenzoxazole
CAS 17200-29-2
Schmelzpunkt 39°C to 41°C
Summenformel C7H4ClNO
MDL-Nummer MFCD00216939
Menge 5 g
Synonym 5-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 5-chloro, 5-chlorobenzo d oxazole, pubchem8712, acmc-209zyg, maybridge1_004177, ksc182q4t
InChI-Schlüssel VWMQXAYLHOSRKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C2OC=NC2=C1
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-Benzoxazol
Molekulargewicht (g/mol) 153.57
PubChem CID 28398
Formelmasse 153.57
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10173363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 Catalog NumberH27083.06
Chargennummer10173363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27083.06
ChargennummerD11X024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27083.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Chlorbenzoxazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >