Learn More
2,5-Bis-(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)-thiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene is used as an optical brightener which converts UV light into visible light. It is also used as a fluorescent brightener for thermoplastic resins of polyvinyl chloride, acrylic resin, polyester fiber, paint, coating and printing ink. It is also useful in detecting the presence of thin-film electrical contact lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophen wird als optischer Aufheller verwendet, der UV-Licht in sichtbares Licht umwandelt. Es wird auch als fluoreszierender Aufheller für thermoplastische Harze aus Polyvinylchlorid, Acrylharz, Polyesterfaser sowie für Farben, Beschichtungen und Druckfarben verwendet. Es ist auch nützlich, um das Vorhandensein von elektrischen Kontaktschmierstoffen mit dünnen Schichten zu erkennen.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene |
Schmelzpunkt | 200°C to 202°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 631803 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone and toluene. Insoluble in water. |
Formelmasse | 430.57 |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252053 | Analysenzertifikat | 16/08/2024 | A14928.06,A14928.14,A14928.22 |
10248966 | Analysenzertifikat | 13/12/2023 | A14928.06,A14928.14,A14928.22 |
10237844 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A14928.06,A14928.14,A14928.22 |
10230380 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14928.06,A14928.14,A14928.22 |
10196840 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14928.06,A14928.14,A14928.22 |