Learn More
Tocris Bioscience™ 5-BDBD
Potent and selective P2X4 antagonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 3579/10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18746756
  • 292.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
5-BDBD is a potent and selective P2X4 receptor antagonist. Blocks P2X4-mediated currents in Chinese hamster ovary cells (IC50 = 0.50 μM). Exhibits no significant antagonist effects at other P2X receptors. Reduces long-term potentiation (LTP) in rat hippocampal slices.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
>99%
5-BDBD
5-BDBD
10 mg
355.19
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ 5-BDBD > 10mg
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nur für Forschungszwecke