Learn More
5,5-Diphenylhydantoin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11458866
Zum Warenkorb hinzufügen
5,5-Diphenylhydantoin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458866
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11458866
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17013.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-41-0
Summenformel C15H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.273
MDL-Nummer MFCD00005264
InChI-Schlüssel CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenytoin, 5,5-diphenylhydantoin, diphenylhydantoin, dilantin, phenytoine, dihydantoin, aleviatin, dilabid, diphantoin, diphenylan
PubChem CID 1775
ChEBI CHEBI:8107
IUPAC-Name 5,5-Diphenylimidazolidin-2,4-Dion
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5-Diphenylhydantoin
Schmelzpunkt 293°C to 298°C
Menge 25 g
Beilstein 384532
Merck Index 14,7322
Formelmasse 252.27
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10246747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog NumberA17013.14
Chargennummer10244429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog NumberA17013.22,A17013.14,A17013.36
ChargennummerF9439A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17013.22,A17013.14,A17013.36
Chargennummer5002V26P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17013.22,A17013.14,A17013.36
Chargennummer10234348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17013.22,A17013.14,A17013.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,5-Diphenylhydantoin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenytoin
Name des Produkts
5,5-Diphenylhydantoin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >