Learn More
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifuge Tubes with Attached Caps
GREENER_CHOICE
Centrifuge tubes with attached flat snap caps, molded graduations, and writing surface.
Marke:  Labcon™ 3048-869-000-9
66.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16684012
  • 72.90 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Beiliegend
Autoklavierbar
Divers
Zentrifugation
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
SuperClear™
Konisch
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
5 ml
Polypropylenharz
250 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Unsteril
Ja
25.000 RZB
Name des Produkts
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifuge Tubes with Attached Caps > Zentrifugenröhrchen; Farbe: Mehrfarbig sortiert; Art des Verschlusses: Befestigt; Fassungsvermögen (metrisch): 5 ml; Material: Polypropylen-Harz der USP Klasse VI; Max. RZB: 25.000 RCF