Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit 4 ml (13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt, verfügen über ein 13-425-Gewinde und eignen sich für eine Vielzahl an Autosamplern.
36.73 CHF - 131.58 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
---|---|
Vorgeschlitzt | No |
Volumen (metrisch) | 4 ml |
Gesamtvolumen (metrisch) | 4 ml |
Höhe (metrisch) | 45 mm |
Produktcode | Marke | Marking Spot | Farbe | Septum | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Marking Spot | Farbe | Septum | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12440168
|
Thermo Scientific™
C4015-017A |
Nein | Bernsteinfarben | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polybeutel |
70.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12450168
|
Thermo Scientific™
C4015-017AW |
Yes | Amber | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polybag | N/A | ||||||
12480178
|
Thermo Scientific™
C4015-17A |
Nein | Bernsteinfarben | Rotes PTFE/weißes Silikon | Tablett |
71.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12490178
|
Thermo Scientific™
C4015-17AW |
Ja | Bernsteinfarben | Rotes PTFE/weißes Silikon | Tablett |
73.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12480168
|
Thermo Scientific™
C4015-021AW |
Ja | Amber | Weißes hochreines PTFE 0,01 in. | Polybag | N/A | ||||||
12450188
|
Thermo Scientific™
C4015-21AW |
Ja | Durchsichtig | Weißes hochreines PTFE 0,01 in. | Tablett |
46.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12460198
|
Thermo Scientific™
C4015-482A |
Nein | Durchsichtig | PTFE/rotes Gummi | Tablett | N/A | ||||||
12430168
|
Thermo Scientific™
C4015-017 |
Nein | Durchsichtig | Rotes PTFE/weißes Silikon | Polybeutel |
69.25 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12470178
|
Thermo Scientific™
C4015-17 |
Nein | Durchsichtig | Rotes PTFE/weißes Silikon | Tablett |
71.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12400188
|
Thermo Scientific™
C4015-17W |
Ja | Durchsichtig | Rotes PTFE/weißes Silikon | Tablett |
72.75 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12490168
|
Thermo Scientific™
C4015-021W |
Yes | Clear | Weißes hochreines PTFE 0,01 in. | Polybag | N/A | ||||||
12420198
|
Thermo Scientific™
C4015-410A |
No | Clear | Weißes hochreines PTFE 0,01 in. | Tray | N/A | ||||||
10169094
|
Thermo Scientific™
C4015-21W |
Ja | Durchsichtig | Weißes hochreines PTFE 0,01 in. | Tablett |
42.25 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt und verfügen über ein 13-425-Gewinde. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Chromacol™.
Aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse AB) oder 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt.- Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung für maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
- Graduiertes Beschriftungsfeld für die praktische Kennzeichnung der Proben
- Optional erhältliches silanisiertes (deaktiviertes) Glas maximiert die Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Empfohlen für folgende Geräte:
- Thermo Scientific™ Dionex™
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (Wisp Karussell, 48 Positionen)
Spezifikation
15 mm | |
4 ml | |
45 mm | |
13/425 mm |
No | |
4 ml | |
13-425 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.