Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit 4 ml (13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt, verfügen über ein 13-425-Gewinde und eignen sich für eine Vielzahl an Autosamplern.
Marke:  Thermo Scientific™ C4015-17A
67.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12480178
  • 71.55 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt und verfügen über ein 13-425-Gewinde. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Chromacol™.
Aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse AB) oder 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt.
  • Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung zur maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
  • Graduiertes Beschriftungsfeld für die praktische Kennzeichnung der Proben
  • Optionales silanisiertes (deaktiviertes) Glas maximiert die Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder OH-interagierender Verbindungen
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Empfohlen für folgende Geräte:
  • Thermo Scientific™  Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (Wisp-Karussell mit 48 Positionen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Bernsteinfarben
No
Rotes PTFE/weißes Silikon
100
4 ml
Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung)
Komfortkit mit montierten Fläschchen mit Schraubgewinde
Nein
15 mm
Glas, PTFE, Silikon
4 ml
Fläschchen: C4015-2, Verschluss: C4015-75A
Tablett
Polypropylen
45 mm
13-425
13/425 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kits mit 4 ml (13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde > Fläschchen: Braun; Kappe: Schwarzes Polypropylen, Septa: Rotes PTFE/weißes Silikon; in Tabletts angeordnet
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.