Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit 4 ml (13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt, verfügen über ein 13-425-Gewinde und eignen sich für eine Vielzahl an Autosamplern.
Marke:  Thermo Scientific™ C4015-021AW
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12480168
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt und verfügen über ein 13-425-Gewinde. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Chromacol™.
Aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse AB) oder 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt.
  • Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung zur maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
  • Graduiertes Beschriftungsfeld für die praktische Kennzeichnung der Proben
  • Optionales silanisiertes (deaktiviertes) Glas maximiert die Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder OH-interagierender Verbindungen
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Empfohlen für folgende Geräte:
  • Thermo Scientific™  Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (Wisp-Karussell mit 48 Positionen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Black
Amber
No
Weißes hochreines PTFE 0,01 in.
Polybag
Polypropylen
45 mm
13-425 mm
13-425 mm
15 mm
Glass, PTFE
4 mL
Fläschchen: C4015-2W, Verschluss: C4015-1A/C4015-10
4 mL
Schraubverschluss (oben offen, 8,5 mm-Öffnung, mit Beschriftungsfeld)
Schraubverschluss-Fläschchenkit
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kits mit 4 ml (13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde > Vial: Amber I-D; Cap: Black Polypropylene; Septa: White Virgin PTFE, 0.01 in.; PolyBag Assembled Kit
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.