Learn More
Brady™ Klemmschutz für Trennschalter, 480/600 V
Für den Einsatz mit einpoligen und internen mehrpoligen Leistungsschaltern
Marke:  Brady™ 065966
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15673507
  • 96.70 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus robustem Polypropylen und schlagzäh modifiziertem Nylon
  • Für Verriegelungsbügel mit einem Durchmesser von bis zu 0.28 Zoll
  • Enthält Cceats für die Verwendung mit Leistungsschaltern mit langen, verschiebbaren Überwürfen
Spezifikation
Spezifikation
Klemmschutz für Trennschalter
Nylon
0.28 Zoll
2,175 x 1,588 x 3,253 in.
Leisten
6/Pckg.
Rot
UL 94 HB
0,7 cm
40.30 mm
Aufspannen
40,30 mm
Name des Produkts
Brady™ Klemmschutz für Trennschalter, 480/600 V > 6/Pckg.