Learn More
Brady™ Klemmschutz für Trennschalter, 480/600 V
Für den Einsatz mit einpoligen und internen mehrpoligen Leistungsschaltern
94.30 CHF - 98.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Klemmschutz für Trennschalter |
---|---|
Farbe | Rot |
Material | Nylon |
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel | 0.28 Zoll |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 0,7 cm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11791346
|
Brady™
065966 |
6/Pckg. | N/A | |||||||
15673507
|
Brady™
065966 |
6/Pckg. |
98.65 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aus robustem Polypropylen und schlagzäh modifiziertem Nylon
- Für Verriegelungsbügel mit einem Durchmesser von bis zu 0.28 Zoll
- Enthält Cceats für die Verwendung mit Leistungsschaltern mit langen, verschiebbaren Überwürfen
Spezifikation
Klemmschutz für Trennschalter | |
Nylon | |
0,7 cm | |
Aufspannen |
Rot | |
0.28 Zoll | |
Leisten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Klemmschutz für Trennschalter, 480/600 V