Learn More
KGW Isotherm™ Dewar-Transport-Gefäß mit Deckel, Typ 29, Version BE
Marke:  KGW Isotherm™ 1224
Artikelnummer. 10067740
  • 467.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
160 mm
310mm
Isolierender Deckel, der von zwei Federklemmen gehalten wird, Griff
138mm
Kühlung von kleinen Proben
305mm
Gehäuse 4000mL
Borosilikatglas
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Dewar-Transport-Gefäß mit Deckel, Typ 29, Version BE > ID:138mm; AD:160mm; Innenhöhe:310mm; Außenhöhe:305mm