Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Autotrockenkammern: Vertikale Modelle
Eine UV-Licht blockierende, trockene Umgebung mit automatischer elektronischer Entfeuchtung
Marke: Bel Art™ F42074-1228
Beschreibung
Eine UV-Licht blockierende, trockene Umgebung mit automatischer elektronischer Entfeuchtung
Das attraktive Design und die solide Bauweise der Secador Linie von Exsikkatoren gewährleisten eine leichte und zuverlässige Aufbewahrung von feuchten und lichtempfindlichen Produkten
- Ein patentiertes elektronisches Entfeuchtungssystem verringert die Luftfeuchtigkeit, lässt die trockene Luft automatisch zirkulieren und entbindet den Anwender vom Überwachen und Wechseln der Trockenmittel
- Die Durastar™ Bauweise aus Copolyester blockiert 99 % des UV-Lichts und ist beständig gegenüber Verschmutzungen, Rissbildung und aggressiven Chemikalien
- Bernsteinfarbene Modelle verringern die Durchdringung von sichtbarem Licht um über 50% und sind daher zur Lagerung lichtempfindlicher Materialien wie Reagenzien, Analysestandards und Prüfsubstanzen geeignet
- Große Türen mit einem gut sichtbaren Ziffernblatt-Hygrometer maximieren den Zugang zum Innenraum und haben eine patentierte Versiegelung, Laschenverschlüsse und Sicherheitsösen für ein Vorhängeschloss oder eine manipulationssichere Versiegelung
- Perforierte Einschübe ermöglichen die Zirkulation trockener Luft; Platz für Trockenmittel unter dem untersten Einschub
- U.S.- Patente: 6.772.534; 6.834.920; 7.114.266; 7.318.630 und D474.626
- 4.0-Geräte können durch Umdrehen des Geräts und Bestellen der geeigneten Anzahl von Einschüben (siehe Bestellinformation) von einer vertikalen zu einer horizontalen Bauweise umgewandelt werden (oder umgekehrt)
Abmessungen
- Secador 2.0: 1,16 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 12,4 in. H
- Secador 3.0: 1,55 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L x 13,4 B x 16,4 in. H
- Secador 4.0: 1,87 cu. ft. Innenvolumen, 16.3 L x 13,4 B x 20,4 in. H
Bestellinformation
Ersatzeinschübe sind lieferbar.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Vertikal, getönt | |
Desiccator | |
Einfache und zuverlässige Lagerung von feuchtigkeits- und lichtempfindlichen Produkten, kann mit Scienceware™ Trockenmittelkartuschen bzw. -kanistern oder ähnlichen Trockenmitteln verwendet werden | |
4,0- | |
Chemikalien, Flecken und feine Risse | |
41 bis 104 °F | |
1,87 cu. ft. | |
16,3 in. | |
13,4 in. | |
20,4 in. | |
16,3 in. | |
230 V |
Bernsteinfarben | |
Copolyester | |
Schwingt zur Seite auf | |
Tragegriffe, 2 Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder einer manipulationssicheren Versiegelung, Hygrometer an der Tür befestigt | |
3 | |
Belüftet, verstellbar | |
5 bis 40 °C | |
16,3 x 13,4 Zoll (41,4 x 34,1 cm) | |
41,4 cm | |
34,1 cm | |
51,8 cm | |
41,4 cm |