Learn More
Thermo Scientific™ 4-Wege Flipper™ Gestelle
GREENER_CHOICE
Fassen zweiunddreißig 0,5 ml-, zweiunddreißig 1,5 ml-, zwölf 15 ml- oder vier 50 ml-Röhrchen, jedes auf einer anderen Seite mit Thermo Scientific™ 4-Wege Flipper™-Gestellen.
Marke:  Thermo Scientific™ 8860
452.20 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11520125
  • 476.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Halten Sie zweiunddreißig 0.5 ml-, zweiunddreißig 1.5 ml-, zwölf 15 ml- oder vier 50 ml-Röhrchen, jedes auf einer anderen Seite: mit Thermo Scientific™ 4-Wege Flipper™ Gestellen.
  • Vierseitig benutzbar: für 50mL, 15mL, 1,5mL oder 0,5mL Röhrchen. Mit alphanumerischer Kennzeichnung. Ohne Deckel.
  • Farbe: Fluoreszierend orange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flipper 4-seitiges Gestell
Orange fluoreszierend
32 x 0,5 ml-, 32 x 1,5 ml-, 12 x 15 ml- oder 4 x 50 ml-Röhrchen, jeweils auf einer anderen Seite
Flipper Rack, 4-seitig
0,5 ml, 15 ml, Röhrchen (50 ml)
Rechteckig
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 4-Wege Flipper™ Gestelle > 4-Wege Flipper Gestell, fluoreszierendes Orange