Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Röhrchengestell
GREENER_CHOICE
Passen Sie Ihr Röhrchengestell an. Fisherbrand™ Vierseitige Röhrchengestelle mit Stecksystem verwenden ein ausgeklügeltes System von ineinander greifenden 4-Wege-Gestellen. Drehen Sie die Gestelle, um 50 ml-, 15 ml-, 1,5 ml- oder 0,5 ml-Röhrchen aufzunehmen, und verbinden Sie sie dann zu der von Ihnen benötigten Gestellgröße. Aus robustem, autoklavierbarem Polypropylen.
Marke:  Fisherbrand™ HS29022FF
64.88 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11790045
  • 98.40 CHF / 5 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Passen Sie Ihr Röhrchengestell an. Fisherbrand™ Vierseitige Röhrchengestelle mit Stecksystem verwenden ein ausgeklügeltes System von ineinander greifenden 4-Wege-Gestellen. Drehen Sie die Gestelle, um 50 ml-, 15 ml-, 1,5 ml- oder 0,5 ml-Röhrchen aufzunehmen, und verbinden Sie sie dann zu der von Ihnen benötigten Gestellgröße. Aus robustem, autoklavierbarem Polypropylen.
Erstellen eines individuellen Röhrchengestells: drehen und verbinden
Jedes Gestell für die benötigte Röhrchengröße drehen. Fassungsvermögen eines jeden Gestells:
  • 4 x 50 ml große, konische Röhrchen (Well-Durchmesser: 30 mm),
  • 12 x 15 ml große, konische Röhrchen (Well-Durchmesser: 17.5 mm),
  • 32 x 1.5 ml große Mikroröhrchen (Well-Durchmesser: 11.6 mm) oder
  • 32 x 0.5 ml große Mikroröhrchen (Well-Durchmesser: 8.2 mm).
Gestelle verbinden, um die Kapazität des Röhrchengestells zu erhöhen:
  • Einzigartiges System aus Aufhängern und Schlitzen, die verbunden werden können
  • Erzeugt ein Gestell von der Größe, die für die Anwendungen auf dem Labortisch benötigt werden
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Farben für eine abwechslungsreiche Farbcodierung und einfache Identifikation
Bestellinformation
Abmessungen: (L x B x H) 2 x 3.5 x 7 in. (5 x 8.9 x 17.8 cm)
Spezifikation
Spezifikation
4-Wege Mikroröhrchen-Rack
Orange fluoreszierend
Polypropylen
Rechteckig
Röhrchen
17,4 cm
9,5 cm
5,2 cm
Autoklavierbar
Röhrchen (4 x 50 ml konisch, 12 x 15 ml konisch, 32 x 1,5 ml-Mikroröhrchen oder 32 x 0,5 ml-Mikroröhrchen)
4, 12, 32
Unsteril
17,4 x 9,5 x 5,2 cm
6.9 Zoll
3,7 in.
2 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Röhrchengestell > Farbe: Orange fluoreszierend