Learn More
4-Morpholinobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10767295
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Morpholinobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10767295
5 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10767295
Marke: Thermo Scientific Maybridge NRB01111DE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 10282-31-2
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD00100115
InChI-Schlüssel ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 394808
IUPAC-Name 4-Morpholin-4-ylbenzonitril
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Morpholinobenzonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Morpholinobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™ >