Learn More
4-Methoxyphenylglyoxalhydrat, 95 %, Trockengew.-Basis, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309146
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methoxyphenylglyoxalhydrat, 95 %, Trockengew.-Basis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309146
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11309146
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20274.06
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16208-17-6
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD00234534
InChI-Schlüssel NLUFPYPVEHQAQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12129, acmc-20ai17, 4-methoxyphenyl glyoxal hydrate, p-methoxyphenylglyoxal monohydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoethanal, hydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-4-methoxyphenyl, 4-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-4-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15556730
IUPAC-Name 2,2-dihydroxy-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Schmelzpunkt 104°C to 111°C
Siedepunkt 145°C to 147°C (13 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 5 g
Beilstein 606701
Formelmasse 164.16 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerFA033388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL20274.03,L20274.06
Chargennummer10232086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL20274.03,L20274.06
Chargennummer10134847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL20274.03,L20274.06
Name des Produkts
4-Methoxyphenylglyoxalhydrat, 95 %, Trockengew.-Basis, Thermo Scientific Chemicals >