Learn More
4-Iod-5-Methyl-3-Phenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Iodo-5-methyl-3-phenylisoxazole |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 285.08 |
Reinheit (%) | 97% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Iod-5-Methyl-3-Phenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur