Learn More
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11334719
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334719
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11334719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16248.AE
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 123-42-2 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, is used as a solvent. It is also used as an intermediate of chemical products and is used as solvent for some industrial paint to adjust thesolubility of paint resins and regulate the evaporation rate. It is mainly used in paints and coatings (coil coatings, wood varnishes, architectural coatings…). It is a good solvent for organic peroxides.It can also be used for the treatment of textiles and leather, in chemical synthesis or as a cleaning solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-4-methyl-2-Pentanon, wird als Lösungsmittel verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt chemischer Produkte verwendet und wird als Lösungsmittel für einige Industriefarben verwendet, um die Löslichkeit von Farbenharzen anzupassen und die Verdampfungsrate zu regulieren. Es wird hauptsächlich in Farben und Beschichtungen (Coil Coatings, Holzlacke, Architekturbeschichtungen usw.) verwendet. Es ist ein gutes Lösungsmittel für organische Peroxide. Es kann auch für die Behandlung von Textilien und Leder, in der chemischen Synthese oder als Reinigungslösung verwendet werden.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-42-2
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00004471
InChI-Schlüssel SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31256
ChEBI CHEBI:55381
IUPAC-Name 4-Hydroxy-4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Schmelzpunkt -47°C
Dichte 0.935
Siedepunkt 168°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.423
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1148
Beilstein 1740440
Merck Index 14,2964
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog NumberA16248.AE,A16248.0F,A16248.AP
ChargennummerA0450776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberA16248.AE,A16248.0F,A16248.AP
ChargennummerA0448906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog NumberA16248.AE,A16248.0F,A16248.AP
ChargennummerA0436062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog NumberA16248.AE,A16248.0F,A16248.AP
Chargennummer10180124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberA16248.AE,A16248.0F,A16248.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >