Learn More
4-Dimethylaminoazobenzol-4'-sulfonylchlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 56512-49-3 | C14H14ClN3O2S | 323.80 g/mol
31.35 CHF - 81.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 56512-49-3 |
---|---|
Summenformel | C14H14ClN3O2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 323.80 |
MDL-Nummer | MFCD00007444 |
InChI-Schlüssel | VTVWTPGLLAELLI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dabsyl chloride, 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 4-dimethylamino azobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-dimethylaminoazobenzene-4-sulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-4-dimethylamino phenyl azo, benzenesulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo, 4-n,n-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-4-dimethylamino phenyl azo benzenesulphonyl chlorideMehr anzeigen |
PubChem CID | 91660 |
IUPAC-Name | 4-[[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonylchlorid |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11332346
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06057.MC |
100 mg |
31.35 CHF
100 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11322346
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06057.ME |
500 mg |
81.15 CHF
500 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
56512-49-3 | |
323.80 | |
VTVWTPGLLAELLI-UHFFFAOYSA-N | |
91660 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
C14H14ClN3O2S | |
MFCD00007444 | |
dabsyl chloride, 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 4-dimethylamino azobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-dimethylaminoazobenzene-4-sulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-4-dimethylamino phenyl azo, benzenesulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo, 4-n,n-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-4-dimethylamino phenyl azo benzenesulphonyl chlorideMehr anzeigen | |
4-[[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonylchlorid |
Spezifikation
4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride | |
∼185°C | |
MFCD00007444 | |
3064095 | |
VTVWTPGLLAELLI-UHFFFAOYSA-N | |
4-[[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonylchlorid | |
91660 | |
≥98% |
56512-49-3 | |
C14H14ClN3O2S | |
UN3261 | |
dabsyl chloride, 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 4-dimethylamino azobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-dimethylaminoazobenzene-4-sulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-4-dimethylamino phenyl azo, benzenesulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo, 4-n,n-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-4-dimethylamino phenyl azo benzenesulphonyl chloride | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O | |
323.80 | |
323.8 |
Safety and Handling
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVER FESTSTOFF, BASISCH, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DB8927800
Recommended Storage : 2 bis 8 °C