Learn More
4-Dimethylaminoazobenzol-4'-sulfonylchlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | ∽185°C (decomposition) |
Menge | 500 mg |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 3064095 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 323.8 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10247904 | Analysenzertifikat | 11/09/2023 | L06057.ME,L06057.MC |
10239699 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | L06057.ME,L06057.MC |
10212700 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L06057.ME,L06057.MC |
10220977 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L06057.ME,L06057.MC |
10106349 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L06057.ME,L06057.MC |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride