Learn More
4-Dimethylaminoazobenzol-4'-sulfonylchlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332346
100 mg, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
CAS: 56512-49-3 | C14H14ClN3O2S | 323.80 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56512-49-3
Summenformel C14H14ClN3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 323.80
MDL-Nummer MFCD00007444
InChI-Schlüssel VTVWTPGLLAELLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dabsyl chloride, 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 4-dimethylamino azobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-dimethylaminoazobenzene-4-sulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-4-dimethylamino phenyl azo, benzenesulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo, 4-n,n-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-4-dimethylamino phenyl azo benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 91660
IUPAC-Name 4-[[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonylchlorid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt ∼185°C
Menge 100 mg
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3064095
Formelmasse 323.8
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
4-Dimethylaminoazobenzol-4'-sulfonylchlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >