Learn More
4-Cyano-4'-n-Pentylbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl is used in the preparation of 4'-pentylbiphenyl-4-carboxylic acid by acidic hydrolysis using sulfuric acid as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cyano-4′-n-pentylbiphenyl kommt als Reagenz bei der Herstellung von 4′-Pentylbiphenyl-4-carboxylsäure durch saure Hydrolyse mit Schwefelsäure zum Einsatz.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Chloroform, Toluol, Acetonitril, Methylenchlorid. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
4-Cyano-4′-n-pentylbiphenyl kommt als Reagenz bei der Herstellung von 4′-Pentylbiphenyl-4-carboxylsäure durch saure Hydrolyse mit Schwefelsäure zum Einsatz.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Chloroform, Toluol, Acetonitril, Methylenchlorid. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl |
Schmelzpunkt | 22°C to 23°C |
Dichte | 1.008 |
Siedepunkt | 212°C to 215°C (3 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.533 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3276 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with Acetone,chloroform,toluene,acetonitrile,methylene chloride. Immiscible with water. |
Formelmasse | 249.36 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Name des Produkts
4-Cyano-4'-n-Pentylbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur