Learn More
4'-n-Octylbiphenyl-4-Carbonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
The thermobarometry of thermotropic liquid crystals is feasible by the metal tube Berthelot method, and its extension in the negative-pressure range will be interesting for the study of organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Thermobarometrie thermotropischer Flüssigkristalle ist mittels Berthelot-Reaktion mit Metallröhrchen durchführbar und eine Erweiterung im Negativdruckbereich wird für die Untersuchung organischer Verbindungen interessant sein.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
Die Thermobarometrie thermotropischer Flüssigkristalle ist mittels Berthelot-Reaktion mit Metallröhrchen durchführbar und eine Erweiterung im Negativdruckbereich wird für die Untersuchung organischer Verbindungen interessant sein.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-n-Octylbiphenyl-4-carbonitrile |
Schmelzpunkt | 20°C to 22°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 291.43 |
Reinheit (%) | 99% |