Learn More
4-Chromanon 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 491-37-2 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
87.15 CHF - 284.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 491-37-2
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
MDL-Nummer MFCD00006840
InChI-Schlüssel MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chromanone, chroman-4-one, chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, isochromanone, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, dihydrochromone
PubChem CID 68110
IUPAC-Name 2,3-Dihydrochromen-4-on
SMILES C1COC2=CC=CC=C2C1=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10295860
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
153460100
10 g Glasflasche
87.15 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10347280
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
153460500
50 g Glasflasche
284.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 207-736-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DJ2981225
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • 4-Chromanone
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
4-Chromanon 96 %, Thermo Scientific Chemicals