Learn More
4-Chromanon 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347280
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 491-37-2
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
MDL-Nummer MFCD00006840
InChI-Schlüssel MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chromanone, chroman-4-one, chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, isochromanone, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, dihydrochromone
PubChem CID 68110
IUPAC-Name 2,3-Dihydrochromen-4-on
SMILES C1COC2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chromanone
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34°C to 40°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 127°C to 128°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.575
Menge 50 g
Beilstein 17, II, 335
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Masse mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4-Chromanone