Learn More
4-Chromanon 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10295860
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Chromanon 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10295860 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 10295860
Marke: Thermo Scientific Acros 153460100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 491-37-2 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 491-37-2
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
MDL-Nummer MFCD00006840
InChI-Schlüssel MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chromanone, chroman-4-one, chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, isochromanone, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, dihydrochromoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 68110
IUPAC-Name 2,3-Dihydrochromen-4-on
SMILES C1COC2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chromanone
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34°C to 40°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 127°C to 128°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.575
Menge 10 g
Beilstein 17, II, 335
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Masse mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0436045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Artikelnummer153460100,153460500
ChargennummerA0449504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2023 Artikelnummer153460100,153460500
ChargennummerA0291695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer153460100,153460500
ChargennummerA0436045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2021 Artikelnummer
ChargennummerA0423217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2020 Artikelnummer153460100,153460500
Name des Produkts
4-Chromanon 96 %, Thermo Scientific Chemicals >