Learn More
4-Brombenzendiazoniumtetrafluoroborat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
49.10 CHF - 192.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 673-40-5 |
---|---|
Summenformel | C6H4BBrF4N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 270.82 |
MDL-Nummer | MFCD00011894 |
InChI-Schlüssel | FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, acmc-209nyn, 4-bromobenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide, boron +3 cation; 4-bromobenzenediazonium; tetrafluoride |
PubChem CID | 2734810 |
IUPAC-Name | 4-Brombenzoldiazonium;tetrafluorborat |
SMILES | F[B-](F)(F)F.BrC1=CC=C(C=C1)[N+]#N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11491687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25670.06 |
5 g |
49.10 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11401697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25670.14 |
25 g |
192.00 CHF
25 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate was used in preparation of surface modified Au(111) electrode, 1-(4-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen4-Bromobenzendiazonium tetrafluoroborat wurde zur Herstellung einer oberflächenmodifizierten Au(111)-Elektrode verwendet, 1-(4′-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hepadecafluorodec-1-ene.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Chemische Identifikatoren
673-40-5 | |
270.82 | |
FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N | |
2734810 | |
F[B-](F)(F)F.BrC1=CC=C(C=C1)[N+]#N |
C6H4BBrF4N2 | |
MFCD00011894 | |
4-bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, acmc-209nyn, 4-bromobenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide, boron +3 cation; 4-bromobenzenediazonium; tetrafluoride | |
4-Brombenzoldiazonium;tetrafluorborat |
Spezifikation
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate | |
∼135°C (decomposition) | |
MFCD00011894 | |
Light and moisture sensitive | |
FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N | |
4-Brombenzoldiazonium;tetrafluorborat | |
2734810 | |
96% |
673-40-5 | |
C6H4BBrF4N2 | |
UN1759 | |
4-bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, acmc-209nyn, 4-bromobenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide, boron +3 cation; 4-bromobenzenediazonium; tetrafluoride | |
F[B-](F)(F)F.BrC1=CC=C(C=C1)[N+]#N | |
270.82 | |
270.83 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 211-608-2
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern
- 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate