Learn More
4-Brombenzendiazoniumtetrafluoroborat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401697
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 673-40-5 | C6H4BBrF4N2 | 270.82 g/mol
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate was used in preparation of surface modified Au(111) electrode, 1-(4-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromobenzendiazonium tetrafluoroborat wurde zur Herstellung einer oberflächenmodifizierten Au(111)-Elektrode verwendet, 1-(4′-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hepadecafluorodec-1-ene.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 673-40-5
Summenformel C6H4BBrF4N2
Molekulargewicht (g/mol) 270.82
MDL-Nummer MFCD00011894
InChI-Schlüssel FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, acmc-209nyn, 4-bromobenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide, boron +3 cation; 4-bromobenzenediazonium; tetrafluoride
PubChem CID 2734810
IUPAC-Name 4-Brombenzoldiazonium;tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.BrC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt ∼135°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1759
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 270.83
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
4-Brombenzendiazoniumtetrafluoroborat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >