Learn More
4-Brombenzendiazoniumtetrafluoroborat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11491687
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Brombenzendiazoniumtetrafluoroborat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491687
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11491687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25670.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 673-40-5 | C6H4BBrF4N2 | 270.82 g/mol
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate was used in preparation of surface modified Au(111) electrode, 1-(4-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromobenzendiazonium tetrafluoroborat wurde zur Herstellung einer oberflächenmodifizierten Au(111)-Elektrode verwendet, 1-(4′-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hepadecafluorodec-1-ene.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 673-40-5
Summenformel C6H4BBrF4N2
Molekulargewicht (g/mol) 270.82
MDL-Nummer MFCD00011894
InChI-Schlüssel FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, acmc-209nyn, 4-bromobenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide, boron +3 cation; 4-bromobenzenediazonium; tetrafluoride
PubChem CID 2734810
IUPAC-Name 4-Brombenzoldiazonium;tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.BrC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt ∼135°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1759
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 270.83
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10239682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2022 ArtikelnummerB25670.06,B25670.14
Chargennummer10101910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB25670.06,B25670.14
Chargennummer10130855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB25670.06,B25670.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Name des Produkts
4-Brombenzendiazoniumtetrafluoroborat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >